Learn More
DWK Life Sciences Wheaton Scientific Products™ E-Z Ex-Traction™ Fläschchen
Artikelnummer. 10180203 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2.0 ml
4.0 ml
8.0 ml
10 ml
20.0 ml
Verschlussgröße:
13-425
13–425
15-425
22-400
24-400
Basisausführung:
Flach
Konisch
Menge:
100/Karton
1000/Karton
250/Karton
500/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Verschlussgröße Basisausführung Menge unitSize
10180203 8.0 ml 15-425 Konisch 1000/Karton 1000 Stück
10426453 2.0 ml 13–425 Flach 250/Karton 250 Stück
10130063 2.0 ml 13-425 Konisch 1000/Karton 1000 Stück
10373843 4.0 ml 13-425 Flach 250/Karton -
10508013 4.0 ml 13-425 Flach 1000/Karton 1000 Stück
10598013 8.0 ml 15-425 Flach 250/Karton 250 Stück
10292743 10 ml 22-400 Flach 100/Karton 100 Stück
10661844 20.0 ml 22-400 Konisch 100/Karton 100 Stück
10140303 20.0 ml 24-400 Konisch 500/Karton 500 Stück
9 options
Artikelnummer. 10180203
Marke: DWK Life Sciences W224619
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Präzise gefertigt aus Borosilikat mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen. Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ Fläschchen entsprechen den Anforderungen nach ASTM Typ I, Klasse A und USP Typ I.
Präzise gefertigt aus Borosilikat mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen.Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ Fläschchen entsprechen den Anforderungen nach ASTM Typ I, Klasse A und USP Typ I.
  • Der große, glatte, flache Boden gewährleistet eine höhere Stabilität und kann mit einem 2D-Barcode versehen werden
  • Das konische Well-Design sorgt für eine maximale Rückgewinnung wertvoller Proben
  • Hergestellt für den fehlersicheren Einsatz in Systemen zur automatischen Probenhandhabung und -lagerung
  • Borosilikatglas des Typs I Klasse A erhält den pH-Wert sowie die Reinheit des Inhalts
  • Für die Entnahme, automatische Handhabung, Lagerung und maximale Rückgewinnung von Proben
  • Verschlüsse separat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 16,7 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 8.0 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur automatischen oder manuellen Probenlagerung
Höhe (angloamerikanisch) 2,36 in.
Basisausführung Konisch
Verschlusstyp Schraubverschluss
Menge 1000/Karton
Verschlussgröße 15-425
Zertifizierung/Konformität ASTM Typ I, Klasse A, USP Typ I
Höhe (metrisch) 60 mm