Learn More
DWK Life Sciences Wheaton Scientific Products™ E-Z Ex-Traction™ Fläschchen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2.0 ml
4.0 ml
8.0 ml
10 ml
20.0 ml
Verschlussgröße:
13-425
13–425
15-425
22-400
24-400
Basisausführung:
Flach
Konisch
Menge:
100/Karton
1000/Karton
250/Karton
500/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Beschreibung
Präzise gefertigt aus Borosilikat mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen.Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ Fläschchen entsprechen den Anforderungen nach ASTM Typ I, Klasse A und USP Typ I.
- Der große, glatte, flache Boden gewährleistet eine höhere Stabilität und kann mit einem 2D-Barcode versehen werden
- Das konische Well-Design sorgt für eine maximale Rückgewinnung wertvoller Proben
- Hergestellt für den fehlersicheren Einsatz in Systemen zur automatischen Probenhandhabung und -lagerung
- Borosilikatglas des Typs I Klasse A erhält den pH-Wert sowie die Reinheit des Inhalts
- Für die Entnahme, automatische Handhabung, Lagerung und maximale Rückgewinnung von Proben
- Verschlüsse separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 2.0 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur automatischen oder manuellen Probenlagerung |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
| Basisausführung | Konisch |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |
| Menge | 1000/Karton |
| Mehr anzeigen |