Learn More
DWK Life Sciences E-Z Verschlussöffner
Artikelnummer. 11521225 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
11 mm-Dichtungen
13 mm-Versiegelungen
20 mm-Dichtungen
8 mm-Dichtungen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11521225
Marke: DWK Life Sciences W225352
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit ergonomischen Griffen zum Verschließen und Öffnen von Laborfläschchen.
Wheaton E-Z Entdeckler werden für das Entdeckeln von standardmäßigen Laborfläschchen empfohlen.
  • Entdeckler sind in verschiedenen Größen lieferbar, einschließlich für das Entfernen von Versiegelungen mit einer Größe von 8, 11, 13 und 20 mm.
  • Die Entdeckler werden mit sichtbaren Größenetiketten für eine einfache Identifikation geliefert.
  • Durch einen ergonomischen, gepolsterten Griff angenehm zu verwenden. Die Ermüdung der Hand wird durch den kurzen Griff und den umgestalteten, gefederten Aufbau reduziert.
  • Entdeckler können autoklaviert werden, wobei Autoklavieren jedoch das Aussehen ändern oder die Produktlebensdauer verkürzen kann. Sie sollten nicht bei mehr als 121 °C autoklaviert werden
Garantie
Zwei Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 13 mm-Versiegelungen