Learn More
DWK Life Sciences E-Z Crimper
Mit diesen hochwertigen Bördelzangen können Sie Dichtungen problemlos anbringen
Marke:  DWK Life Sciences 224322
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11788879
  • 733.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur schnellen Identifizierung markiert
  • Gepolsterter, kurzer ergonomischer Griff
  • Polierte Pressbacken
  • Zusammenbau mittels Federn
  • Verstellbarer Anschlag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
13 mm Klappdeckeldichtungen
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
DWK Life Sciences E-Z Crimper > Bördelzange für Fläschchen; Befestigung von 13 mm-Klappdeckeldichtungen