Learn More
DWK Life Sciences Borosilikatglas-Probenfläschchen mit Schraubgewinde, Verschlusskappen mit PTFE-Einlage
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.8 ml
2.0 ml
2 ml
4.0 ml
4 ml
8.0 ml
8 ml
12 ml
16 ml
24 ml
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Verschlussgröße:
GPI 13-425
GPI 8-425
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
Kostengünstig verpackt durch die separate Verpackung von Fläschchen und Schraubverschlüssen. Wheaton™ E-C Probenfläschchen sind entweder in durchsichtigem oder in braunem Glas erhältlich.
- Durchsichtige Fläschchen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen bieten eine überlegene chemische Beständigkeit
- Durchsichtige Fläschchen entsprechen den Anforderungen USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A
- Bernsteinfarbene Fläschchen aus Borosilikatglas entsprechen den Anforderungen USP Typ I zur Lichtübertragung für den Schutz von lichtempfindlichen Produkten
- Fläschchen sind in mit Schrumpffolie verpackten 100er-Packungen verpackt, wodurch Riefenbildung verringert wird
- Mit 14B-Gummi-beschichteten, schwarzen Schraubverschlüssen aus Phenol für wässrige Proben
- Mit PTFE-beschichtetem, 14B-Gummi-beschichtetem, schwarzem Schraubverschluss aus Phenol für organische Proben
- Fläschchen und Kappen sind autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | PTFE/14B-Gummi |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0.5 dr. |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Mehr anzeigen |