Learn More
DWK Life Sciences Borosilikatglas-Probenfläschchen mit Schraubgewinde, Verschlusskappen mit PTFE-Einlage
Artikelnummer. 10698052 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.8 ml
2.0 ml
2 ml
4.0 ml
4 ml
8.0 ml
8 ml
12 ml
16 ml
24 ml
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Verschlussgröße:
GPI 13-425
GPI 8-425
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 10698052
Marke: DWK Life Sciences 224740
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kostengünstig durch separate Verpackung von Fläschchen und Schraubverschlüssen. Wheaton™ E-C Probenfläschchen sind entweder in Klarglas oder in Braunglas lieferbar.
Kostengünstig verpackt durch die separate Verpackung von Fläschchen und Schraubverschlüssen. Wheaton™ E-C Probenfläschchen sind entweder in durchsichtigem oder in braunem Glas erhältlich.
  • Durchsichtige Fläschchen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen bieten eine überlegene chemische Beständigkeit
  • Durchsichtige Fläschchen entsprechen den Anforderungen USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A
  • Bernsteinfarbene Fläschchen aus Borosilikatglas entsprechen den Anforderungen USP Typ I zur Lichtübertragung für den Schutz von lichtempfindlichen Produkten
  • Fläschchen sind in mit Schrumpffolie verpackten 100er-Packungen verpackt, wodurch Riefenbildung verringert wird
  • Mit 14B-Gummi-beschichteten, schwarzen Schraubverschlüssen aus Phenol für wässrige Proben
  • Mit PTFE-beschichtetem, 14B-Gummi-beschichtetem, schwarzem Schraubverschluss aus Phenol für organische Proben
  • Fläschchen und Kappen sind autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) PTFE/14B-Gummi
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 1.8 ml
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 0.5 dr.
Verschlussmaterial Phenolharz
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 35 mm
Zertifizierung/Konformität ASTM Typ I, USP Typ I, Klasse A
Verschlussgröße GPI 8-425