Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Diazomethane Generators for Gas Chromatography
For generating diazomethane and other gases for gas chromatography, mass sepctroscopy and NMR studies
174.00 € - 199.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse A |
---|---|
Typ | Diazomethan-Erzeuger |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12418922
|
DWK Life Sciences
281155 |
20 cm |
199.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12408922
|
DWK Life Sciences
281135 |
19 cm |
174.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Utilizes clear-seal grease-free joints
- «O« ring not required
- Manufactured from low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASMT™ E 438 Type I, Class A requirements
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse A | |
Diazomethan-Erzeuger |