Learn More
DWK Life Sciences Cryule™ Kryoampulle
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Beschreibung
- Sterile, optimierte Polypropylen-Fläschchen mit Polypropylen-Schraubstopfen und Silikonringen für eine sichere Abdichtung
- Freistehend oder mit Rundboden
- Weißes Beschriftungsfeld ermöglicht die Probenidentifizierung
- Ideal für die Konservierung biologischer Proben in der Gasphase von flüssigem Stickstoff bei Temperaturen bis -196 °C (-320.8 °F)
- Autoklavierbar bei 121 °C (249.8 °F) für 20 Minuten, aber die Stopfen müssen ausreichend gelöst oder entfernt werden, um einen Druckausgleich bei der Kühlung zu ermöglichen und so Bruch zu verhindern
Bestellinformation
Lieferung mit befestigten Kappen, in 10 Beuteln mit je 50 pro Packung.
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.43 Zoll |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11.8 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Sterilität | Unsteril |
| Volumen (metrisch) | 1.2 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur biologischen Probenkonservierung; Lagerung bei niedrigen Temperaturen |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,28 in. |
| Höhe (metrisch) | 58 mm |
| Menge | 144/Karton |
| Mehr anzeigen |