Learn More
DWK Life Sciences™ CryoFile™ und CryoFile XL™ Aufbewahrungsbehälter
Artikelnummer. 12683385 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rosa
Rot
Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte):
1.2 und 2 ml-Fläschchen
3, 4 und 5 ml-Fläschchen
Höhe (angloamerikanisch):
2 in.
3,8 in.
Unit Size:
15 Stück
Product Code. 12683385
Brand: DWK Life Sciences™ W651600
Only null left
Add to basket
Add to basket
Zur einfachen Identifizierung und Lagerung von Kryofläschchen
  • Platz für 1.2 - 2 ml-Fläschchen und XL-Boxen zur Aufbewahrung von 5 ml-Teilungskartons mit Nummern 1 - 81 sorgt für eine übersichtliche Anordnung und einfache Identifizierung der Fläschchen
  • Das Nummerierungssystem, das auf dem Deckel und dem Boden des Kartons aufgedruckt ist, ermöglicht eine einfache Registrierung
  • Wasserabweisend für längere Haltbarkeit
  • Beständig gegen kryogene Temperaturen bis 196°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Grün
Material Gewellte Spanplatte
Typ CryoFile™ Aufbewahrungsbox
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur einfachen Identifizierung und Lagerung von Kryofläschchen
Zur Verwendung mit (Geräte) 1.2 und 2 ml-Fläschchen
Aufnahmevermögen 1 Bis 81 Fläschchen
Abmessungen (L x B x H) 5,1 x 5,1 x 2 in. (13 x 13 x 5,2 cm)
Länge (angloamerikanisch) 5.1 Zoll
Länge (metrisch) 13 cm
Breite (angloamerikanisch) 5.1 Zoll
Breite (metrisch) 13 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (metrisch) 5.2 cm