Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryolagerfläschchen, Außengewinde
Das CryoELITE-Fläschchen mit Loctagon-Schürze sorgt für Stabilität in freistehenden Position und rastet im CryoELITE Benchmate Rack ein, so dass sich das Fläschchen mit einer Hand leicht öffnen und schließen lässt.
Marke:  DWK Life Sciences W985866
255.55 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24325" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11794269
  • 275.00 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
CryoELITE Fläschchen mit Loctagon Rand bieten Stabilität in frei stehender Position und werden in das CryoELITE Benchmate Gestell eingehängt, wodurch das einhändige Öffnen und Schließen des Fläschchens erleichtert wird.
Das einzigartige Herstellungsdesign der CryoELITE Röhrchen erzeugt eine größere Kontaktfläche zwischen Kappe und Röhrchen für eine absolute Versiegelung. Dieses freistehende Röhrchen ist mit einer optionalen 2D-Datenmatrix-Barcode-Bodeneinlage kompatibel (Hrst. Nr. W985880), die ein einzigartiger Identifikator für eine dauerhafte Rückverfolgbarkeit ist. Die Barcode-Bodeneinlage, die separat lieferbar ist, kann einfach in den Boden des Röhrchens gedrückt werden. Das Bodenformat des Röhrchens bietet eine ungehinderte Sicht auf die Probe und ermöglicht ein automatisiertes Scannen des Barcodes, insbesondere in Verbindung mit der Wheaton KeepIT-100™ Tiefkühlkiste (Hrst. Nr. W651700-Serie). Dies führt zu einer außergewöhnlichen Versiegelung, die die DOT-Normen im Durchschnitt um 35 % übersteigt, wodurch sich das CryoELITE Röhrchen ideal für den Transport von klinischen Proben eignet. Kappen und Röhrchen bestehen aus reinem Kryo-Polypropylen mit geringer Bindung.
  • Bestehend aus bestrahltem, reinem Kryo-Polypropylen
  • Kappen in sieben verschiedenen Farben: blau, rosa, grün, gelb, rot, weiß und naturfarben
  • Röhrchen mit Innen- und Außengewinde
  • Das Design führt zu einem Well mit einer Druckbeständigkeit, die über der staatlich vorgeschriebenen Norm liegt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Durchsichtig
Polypropylen
2 ml
Außen
Wheaton™
Ja
Schraubverschluss
500/Karton
Kryoröhrchen
BenchMate Rack
0,47 in.
12 mm
Steril
1.92 Zoll
Freistehend
Ja
Polypropylen
49 mm
DOT, IATA
Ja
Dokumentation
Catalogs
Brochures
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryolagerfläschchen, Außengewinde > Außengewinde; 2 ml; gelb