Learn More
DWK Life Sciences Crimper
Artikelnummer. 11591215 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
11 mm-Dichtungen
13 mm-Versiegelungen
20 mm-Dichtungen
8 mm-Dichtungen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11591215
Marke: DWK Life Sciences W225300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit ergonomischen Griffen zum Verschließen von Standard-Laborfläschchen
  • Wheaton E-Z Bördelzangen haben gepolsterte, ergonomische Griffe, die der Handermüdung vorbeugen und äußerst anwenderfreundlich sind. Zur besseren Größenbestimmung ist jede Bördelzange beschriftet. Weitere Ausstattungsmerkmale sind polierte Schließbacken für gleichbleibende Abdichtung, ein kurzer Handgriff und eine neu entworfene Federkonstruktion, die ebenfalls dazu beiträgt, Ermüdungserscheinungen der Hand zu verringern. Zum halbautomatischen Verschließen kann die E-Z Bördelzange mit der Wheaton Crimpmaster™ Verschließstation verwendet werden. Ein einstellbarer Anschlag ermöglicht die Bestimmung der Dichtigkeit, die gleichzeitig auch langfristig erhalten bleibt. Konische Backen gewährleisten einen leichteren Zugang zu in Gestellen stehenden Fläschchen. Die 11 mm-E-Z Bördelzange wird mit einem Kolbeneinsatz geliefert, um den oberen Teil eines Fläschchens zu verschließen und so einen besonders dichten Verschluss zu gewährleisten. Nur für Fläschchen mit Standardöffnung empfohlen.
  • Die Bördelzangen sind autoklavierbar, jedoch kann das Autoklavieren das Aussehen des Produktes verändern oder die Lebensdauer verringern. Ein Autoklavieren bei Temperaturen über 121 °C wird nicht empfohlen.
Garantie
Zwei Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 8 mm-Dichtungen
Menge 1 pro Packung