Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Klarfläschchen für die Umweltanalyse, mit angebrachten Kappen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 ml
25 mL
Höhe (metrisch):
60 mm
73 mm
Volumen (angloamerikanisch):
5 dr.
6,76 dr.
Packungsgröße:
72 Stück
Beschreibung
- Septen von 5 mil aus PTFE sind gegenüber 120 mil aus Silikon mit einer Kappe verbunden
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | PTFE/Silikon |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 25 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umweltanalytik |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 6,76 dr. |
| Produktlinie | Wheaton |
| Gesamtvolumen (metrisch) | 25 mL |
| Mehr anzeigen |