Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Klarglas Typ 1B Tropfflaschen
Catalog Number 17278730
223.25 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 mL
4,5 mL
7 mL
10 ml
WHEATON™-Tropfflaschen aus Röhrenglas als primäre Verpackungslösung für eine Reihe von diagnostischen, pharmazeutischen und medizinischen Anwendungen wie Blutgruppenreagenzien und seltene Serumgruppen verwendet.
WHEATON™ Tropfflaschen und --baugruppen aus durchsichtigem, neutralem Röhrenglas sind die perfekte primäre Verpackungslösung für eine Reihe von diagnostischen, pharmazeutischen und medizinischen Anwendungen. Die Glas-Tropfflaschen und -baugruppen sind aus chemisch inerten Neutralglas Typ 1B hergestellt und eignen sich für wichtige Verpackungsanwendungen wie Blutgruppenreagenzien und seltene Gruppierungsseren. Glastropfflaschen sind auch für mehrere In-vitro-Diagnostikanwendungen von Vorteil, bei denen falsch-positive Ergebnisse aus Tropfflaschen aus Kunststoff ein Problem sein können. Die Tropfflaschenbaugruppen werden mit pharmazeutischen Gummisaugbällen und einer Auswahl an farbigen Kappen hergestellt, um Produkte in Kits zu differenzieren. Sie werden außerdem mit einer kontrollierten Tropfengröße für Konsistenz hergestellt. Die Fläschchen können auch als Tabletts mit Fläschchen in einer Schachtel oder als Tabletts mit Fläschchen, die auf einer Palette eingeschweißt sind, erworben werden, um die normalen Versandkosten zu reduzieren.
  • Hergestellt aus klarem Neutralglas Typ 1B
  • Gesteuerte Tropfengröße der Tropfflaschenaugruppe
  • Die Auswahl verschiedener farbiger Kappen an Tropfflaschenbaugruppen ermöglicht die Differenzierung in Diagnose-Kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Flaschenoberfläche Röhrchenglas
Kapazität (metrisch) 10 ml
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Sterilität Unsteril
Closure Included Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Ja
Höhe (metrisch) 58,5 mm
Durchmesser (metrisch) 20,25 mm