Learn More
DWK Life Sciences Klare, geradwandige Gläser mit Verschlusskappen mit TFE-Dichtungseinlage
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml (32 oz.)
16 oz., 500 ml
2 oz., 60 ml
4 oz., 125 ml
8 oz., 250 ml
Durchmesser (angloamerikanisch):
2,16 in.
2,36 in.
2.87 Zoll
3,58 Zoll
3.74 Zoll
Verschlussgröße:
53 bis 400 mm
58 bis 400 mm
70 bis 400 mm
89 bis 400 mm
Höhe (angloamerikanisch):
1,8 in.
2,6 Zoll
3,4 in.
3,8 in.
6,69 Zoll
Beschreibung
Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
Hervorragend geeignet zur Lagerung von trockenen Materialien und Proben, sichtbar durch klares Kalknatronglas Typ III
- Die Form der Wände ermöglicht eine vollständige Entnahme des Inhalts
- Mit weiter Öffnung für große feste Proben
- Jede Packung mit Convenience Pack-Flaschen enthält Hazard Communication-Etiketten zur korrekten Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität während des Transports oder der Langzeitlagerung
Bestellinformation
Erhältlich mit befestigten Kappen oder ohne Kappen. Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
Transparentes Kalknatronglas USP Typ III
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 4 oz., 125 ml |
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,36 in. |
Material | Kalknatronglas |
Verschlussfarbe | Weiß |
Zertifizierung/Konformität | USP-Typ III |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |