Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flasche für transparente Ölproben
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
Beschreibung
- Transparentes Kalknatronglas Typ III
- Flasche mit Korkeinsatz
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 125 mL |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,45 in. |
Enthält | Montierter Korken |
Material | Kalknatronglas |
Form | Rund |
Höhe (metrisch) | 163 mm |
Produkttyp | Ölprobenflasche |
Höhe (angloamerikanisch) | 6,41 Zoll |
Durchmesser (metrisch) | 37 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Flasche für transparente Ölproben >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur