Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Klarglas in Lab File mit aufgesetzten Verschlusskappen
Die angebrachten Verschlüsse erhalten die Ordnung. Wheaton™Probenfläschchen aus Klarglas in Lab File mit aufgesetzten Verschlusskappen werden in unterteilten Tabletts geliefert, sodass die leeren Fläschchen sich einfach lagern lassen und der Probenbestand sich übersichtlich verwalten lässt.
Marke: DWK Life Sciences 224885
192.76 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21960" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.76400kg
Beschreibung
Angebrachte Kappen tragen zur Sauberkeit bei. Wheaton™ Probenfläschchen aus durchsichtigem Glas in Laborordnern mit angebrachten Verschlusskappen werden in unterteilten Tabletts geliefert, damit leere Fläschchen einfacher gelagert oder Proben leichter entnommen werden können.
- Zahlreiche Anwendungen von der Probenlagerung bis zum Gefriertrocknen
- Einheitliche Dicke von Seitenwänden und Grundfläche durch Herstellung aus Glasröhren
- Fläschchen und Kappen autoklavierbar
- Durchsichtige Fläschchen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen für hervorragende chemische Beständigkeit
- Kappe und Kappeneinsätze
- Kappen mit fester Oberseite aus schwarzem Phenol
- Schraubverschluss aus schwarzem Phenol mit Einsatz aus 14B-Gummi für wässrige Proben
- Schraubverschluss aus schwarzem Phenol mit Einsatz aus PTFE/14B-Gummi für organische Proben
Bestellinformation
Ersatzverschlüsse sind separat lieferbar.
Compliance
Die transparenten Fläschchen entsprechen USP Typ 1 und den Anforderungen gemäß ASTM™ E 438 Typ 1, Klasse A.
Spezifikation
14B Gummi | |
19 mm | |
12 ml | |
Schraube | |
Phenolharz | |
Schraubverschluss | |
ASTM Typ I, Klasse A, USP Typ I | |
M-T File™ und Fläschchengestell |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen | |
Niedriges Profil für mehr Stabilität und weniger Totvolumen über der Probe; ideal für die Aufbewahrung von Verbindungen. | |
3.2 dr. | |
Autoklavierbar | |
68 mm | |
15-425 |