Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Klarglas in Lab File mit aufgesetzten Verschlusskappen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
4.0 ml
4 ml
8.0 ml
8 ml
12.0 ml
12 ml
16.0 ml
16 ml
20.0 ml
20 ml
24.0 ml
24 ml
25 ml
40.0 ml
40 ml
Verschlussgröße:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Material (Auskleidung):
Gummi 14B
PTFE/14B-Gummi
missing translation for 'unitSize'
144 Stück
288 Stück
72 Stück
Beschreibung
Angebrachte Kappen tragen zur Sauberkeit bei. Wheaton™ Probenfläschchen aus durchsichtigem Glas in Laborordnern mit angebrachten Verschlusskappen werden in unterteilten Tabletts geliefert, damit leere Fläschchen einfacher gelagert oder Proben leichter entnommen werden können.
- Zahlreiche Anwendungen von der Probenlagerung bis zum Gefriertrocknen
- Einheitliche Dicke von Seitenwänden und Grundfläche durch Herstellung aus Glasröhren
- Fläschchen und Kappen autoklavierbar
- Durchsichtige Fläschchen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen für hervorragende chemische Beständigkeit
- Kappe und Kappeneinsätze
- Kappen mit fester Oberseite aus schwarzem Phenol
- Schraubverschluss aus schwarzem Phenol mit Einsatz aus 14B-Gummi für wässrige Proben
- Schraubverschluss aus schwarzem Phenol mit Einsatz aus PTFE/14B-Gummi für organische Proben
Bestellinformation
Ersatzverschlüsse sind separat lieferbar.
Compliance
Die transparenten Fläschchen entsprechen USP Typ 1 und den Anforderungen gemäß ASTM™ E 438 Typ 1, Klasse A.
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | PTFE/14B-Gummi |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 19 mm |
| Material | Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen |
| Volumen (metrisch) | 12.0 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Niedriges Profil für mehr Stabilität und weniger Totvolumen über der Probe; ideal für die Aufbewahrung von Verbindungen. |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 3.2 dr. |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Mehr anzeigen |