Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Vierkantflaschen (French Square) mit Verschlüssen mit Dichtungseinlage aus Gummi
82.98 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,5 oz., 15 ml
16 oz., 500 ml
1 oz., 30 ml
2 oz., 60 ml
4 oz., 125 ml
8 oz., 250 ml
Durchmesser (angloamerikanisch):
1,2 in.
1,22 in.
1,53 in.
1,77 in.
2,2 in.
2,67 in.
Höhe (angloamerikanisch):
2,52 in.
2,91 Zoll
3,5 Zoll
4,44 in.
5,47 Zoll
6,65 in.
Beschreibung
- Transparentes Kalknatronglas USP Typ III
- Ideal für Lösungsmittel, chemische oder Probenlagerung
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Fassungsvermögen | 0,5 oz., 15 ml |
Kapazität (metrisch) | 15 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,5 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,2 in. |
Material | Kalknatronglas |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Höhe (metrisch) | 64 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 2,52 in. |
Verschlussauskleidung | Gummi |