Learn More
DWK Life Sciences Vierkantflaschen (French Square) aus Klarglas, Verschlüsse mit PTFE-beschichteter PE-Einlage
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Beschreibung
- USP-Kalknatronglas Typ III
- Ideal für Lösungsmittel, chemische oder Probenlagerung
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 2 oz., 60 ml |
Kapazität (metrisch) | 60 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,53 Zoll |
Material | Kalknatronglas |
Verschlussfarbe | Weiß |
Höhe (metrisch) | 89 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 3,5 Zoll |
Verschlussauskleidung | PTFE/Polyethylen |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Vierkantflaschen (French Square) aus Klarglas, Verschlüsse mit PTFE-beschichteter PE-Einlage >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur