Learn More
DWK Life Sciences Vierkantflaschen (French Square) aus Klarglas, Verschlüsse mit PTFE-beschichteter PE-Einlage
Artikelnummer. 10396892
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,5 oz., 15 ml
16 oz., 500 ml
1 oz., 30 ml
2 oz., 60 ml
4 oz., 125 ml
8 oz., 250 ml
Durchmesser (angloamerikanisch):
1,2 in.
1,22 in.
1,53 Zoll
1,77 in.
2,2 in.
2,67 in.
Verschlussgröße:
20 bis 400 mm
24 bis 400 mm
28 bis 400 mm
33 bis 400 mm
43 bis 400 mm
48 bis 400 mm
Höhe (angloamerikanisch):
2,52 in.
2,91 Zoll
3,5 Zoll
4,44 Zoll
5,47 Zoll
6,65 Zoll
Die quadratische Form verbessert die Lagerfähigkeit im Labor
  • USP-Kalknatronglas Typ III
  • Ideal für Lösungsmittel, chemische oder Probenlagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,5 oz., 15 ml
Kapazität (metrisch) 15 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,2 in.
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 64 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,52 in.
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 26 mm
Verschlusstyp Schraubkappe