Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Transparente französische quadratische Flaschen mit Kappeneinlagen aus Polyvinyl Artikelnummer.: 12349809
Verfügbar ab: 19-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences Wheaton™ Transparente französische quadratische Flaschen mit Kappeneinlagen aus Polyvinyl
Artikelnummer. 12349809 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
500 mL, 40/Cs.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 mL
Menge:
120/Cs.
24/Cs.
240/Cs.
280/Cs.
40/Cs.
48/Cs.
Artikelnummer. 12349809
Marke: DWK Life Sciences W216897
Verfügbar ab: 19-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die quadratische Form verbessert die Lagerfähigkeit im Labor
  • USP-Kalknatronglas Typ III
  • Ideal für Lösungsmittel, chemische oder Probenlagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 16,9 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 16,9 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,67 in.
Material Kalknatronglas
Menge 40/Cs.
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 169 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6,65 Zoll
Verschlussauskleidung Polyvinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 48-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 68 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Transparente französische quadratische Flaschen mit Kappeneinlagen aus Polyvinyl >