Learn More
DWK Life Sciences Klare Boston-Rundflaschen mit Verschlusskappen mit TFE-Dichtungseinlage
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml (32 oz.)
16 oz., 500 ml
1 oz., 30 ml
2 oz., 60 ml
4 oz., 125 ml
8 oz., 250 ml
Höhe (metrisch):
79 mm
94 mm
112 mm
138 mm
168 mm
208 mm
Material:
Glas
Kalknatronglas
Höhe (angloamerikanisch):
3,1 in.
3,7 Zoll
4,4 Zoll
5,43 in. (50,04 cm)
6,6 Zoll
8,18 Zoll
Beschreibung
Ideal zur Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben
- Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer.
Bestellinformation
Erhältlich mit befestigten Kappen oder ohne Kappen (Kappen separat bestellen).
Compliance
Kalknatronglas USP Typ III
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1 oz., 30 ml |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,22 in. |
Material | Glas |
Verschlussfarbe | Weiß |
Zertifizierung/Konformität | EPA, FDA |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Eng |