Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Boston-Rundflaschen mit Verschlusskappen mit Dichtungseinlage aus Polyvinyl
Click to view available options
Fassungsvermögen:
16 oz., 500 ml
1 oz., 30 ml
2 oz., 60 ml
32 oz., 1000 ml
4 oz., 125 ml
8 oz., 250 ml
Verpackung:
Komfortpaket
Valu-Großpackung
Beschreibung
Ideal zur Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben
- Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer.
- Die Großpackung mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur korrekten Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.
- Erhältlich in Convenience- oder Value-Bulk™-Kartons mit Unterteilungen
Bestellinformation
Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
Kalknatronglas USP Typ III
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Fassungsvermögen | 8 oz., 250 ml |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2.36 Zoll |
Material | Kalknatronglas |
Verpackung | Komfortpaket |
Verschlussfarbe | Weiß |
Zertifizierung/Konformität | EPA, FDA |
Höhe (metrisch) | 138 mm |