Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Spinner-Doppelseitenarm-Kolben ohne Wassermantel
Für eine maximale Oberfläche zwischen Kultur und Glaskolben
Marke:  DWK Life Sciences 356876
405.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21939" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10100721
  • 449.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für eine maximale Oberfläche zwischen Kultur und Glaskolben
  • Das mit PTFE-Harz beschichtete Glaslaufrad ragt nicht durch die Kappe und verfügt über eine Bodenvertiefung zum effizienteren Rühren
  • Kappe mit Silikoneinlage
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikongummi
125 ml
6,1 in.
Kolben, Impeller und Kappen
PTFE-Harz
Flach
51-440
2,5 in.
Glas
15,5 cm
33-430
Autoklavierbar
65 mm