Få mere at vide
DWK Life Sciences CELLine™ Bioreaktor-Kolben
Produktkode 12891793 Shop alle Wheaton Science Products produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch) Zelle:
5 m
15 ml
Kapazität (metrisch) Medien:
350 ml
1000 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Membran-Zellkulturflaschen ideal für die Antikörper- und Proteinproduktion, für adhärente Kulturen
Membran-Zellkulturflaschen, ideal für die Antikörper- und Proteinproduktion, für Suspensionskulturen
Anzahl pro Karton:
1/Karton
3/Karton
5/Karton
Förpackningsstorlek
1 Stück
3 Stück
5 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 12891793
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences WCL1000AD1
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Indeholder
Benutzerhandbuch mit Nähr- und Entnahmeplänen
Membran-Zellkulturfläschchen eignen sich optimal für die Antikörper- und Proteinsynthese
Die Zellkulturflaschen mit hoher Dichte und mit Zweimembransystem ermöglichen eine geringere Kulturpflege und hoch konzentrierte Ernte.
  • Die Schüttmedienkammer ermöglicht längere Laufzeiten ohne Medienauffrischung
  • Im Zellfach werden Zellen, Antikörper und Proteine konzentriert für eine vereinfachte Reinigung
  • Für Zellsuspensionskulturen und adhärente Zellkulturen: Hybridom, CHO, NS0, SF, BHK, HEK usw.
02-912-745, 02-912-742
  • Für adhärente Zellkultivierung
  • 1.000 ml-Medienfach
  • 15 ml-Zellfach
  • Erhältlich als Paket von 1 (02-912-745) oder von 3 (02-912-742)
02-912-746, 02-912-743
  • Zur Zellsuspensionskultivierung
  • 350 ml-Medienfach
  • 5 ml-Zellfach
  • Erhältlich als Paket von 1 (02-912-746) oder von 5 (02-912-746)
02-912-744, 02-912-741
  • Zur Zellsuspensionskultivierung
  • 1.000 ml-Medienfach
  • 15 ml-Zellfach
  • Erhältlich als Paket von 1 (02-912-744) oder von 3 (02-912-741)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapazität (angloamerikanisch) Zelle 0,527 oz.
Kapazität (angloamerikanisch) Medien 35,2 oz.
Kapazität (metrisch) Zelle 15 ml
Kapazität (metrisch) Medien 1000 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Membran-Zellkulturflaschen ideal für die Antikörper- und Proteinproduktion, für adhärente Kulturen
Enthält Benutzerhandbuch mit Fütterungs- und Entnahmeplänen
Anzahl pro Karton 1/Karton
Sterilität Steril
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.