Learn More
DWK Life Sciences CELLine™ Bioreaktor-Kolben
Membran-Zellkulturfläschchen eignen sich optimal für die Antikörper- und Proteinsynthese
Marke:  DWK Life Sciences WCL1000-3
946.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24329" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12871793
  • 1550.00 € / 3 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Benutzerhandbuch mit Nähr- und Entnahmeplänen
Beschreibung
Beschreibung
Die Zellkulturflaschen mit hoher Dichte und mit Zweimembransystem ermöglichen eine geringere Kulturpflege und hoch konzentrierte Ernte.
  • Die Schüttmedienkammer ermöglicht längere Laufzeiten ohne Medienauffrischung
  • Im Zellfach werden Zellen, Antikörper und Proteine konzentriert für eine vereinfachte Reinigung
  • Für Zellsuspensionskulturen und adhärente Zellkulturen: Hybridom, CHO, NS0, SF, BHK, HEK usw.
02-912-745, 02-912-742
  • Für adhärente Zellkultivierung
  • 1.000 ml-Medienfach
  • 15 ml-Zellfach
  • Erhältlich als Paket von 1 (02-912-745) oder von 3 (02-912-742)
02-912-746, 02-912-743
  • Zur Zellsuspensionskultivierung
  • 350 ml-Medienfach
  • 5 ml-Zellfach
  • Erhältlich als Paket von 1 (02-912-746) oder von 5 (02-912-746)
02-912-744, 02-912-741
  • Zur Zellsuspensionskultivierung
  • 1.000 ml-Medienfach
  • 15 ml-Zellfach
  • Erhältlich als Paket von 1 (02-912-744) oder von 3 (02-912-741)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,527 oz.
15 ml
Membran-Zellkulturflaschen, ideal für die Antikörper- und Proteinproduktion, für Suspensionskulturen
3/Karton
35,2 oz.
1000 ml
Benutzerhandbuch mit Fütterungs- und Entnahmeplänen