Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Verschlusskappen für Flüssigszintillationsfläschchen
Als Ersatzkappen oder für Fläschchen, die ohne Kappen geliefert werden
Marke:  DWK Life Sciences 241009
184.28 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10458531
  • 348.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Schraubverschlüsse für Flüssigszintillationsfläschchen
  • Schraubverschlüsse für WHEATON Flüssigszintillationsfläschchen
  • Die Packung mit 1000 Stück stellt eine wirtschaftliche Alternative dar
  • Nicht autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kappengröße: 15–425
Weiß
Schraube
Flüssigszintillationsfläschchen
Metallfolie
Harnstoff
15 bis 425