Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Verschlusskappen für Flüssigszintillationsfläschchen
Als Ersatzkappen oder für Fläschchen, die ohne Kappen geliefert werden
Marke: DWK Life Sciences 240817
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Schraubverschlüsse für Flüssigszintillationsfläschchen
- Schraubverschlüsse für WHEATON Flüssigszintillationsfläschchen
- Die Packung mit 1000 Stück stellt eine wirtschaftliche Alternative dar
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Kappengröße: 22–400 | |
Weiß | |
Schraube | |
Flüssigszintillationsfläschchen |
Polyethylenscheibe | |
Harnstoff | |
22 bis 400 |