Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Verschlusskappen für Flüssigszintillationsfläschchen
Artikelnummer. 10290379 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Material (Auskleidung):
Metallfolie
Ohne Einlage
Polyethylenscheibe
Polyseal™
Material:
Harnstoff
Polyethylen
Polypropylen
Verschlussgröße:
15 bis 425
22 bis 400
22-400
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10290379
Marke: DWK Life Sciences 240804
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Als Ersatzkappen oder für Fläschchen, die ohne Kappen geliefert werden
Schraubverschlüsse für Flüssigszintillationsfläschchen
  • Schraubverschlüsse für WHEATON Flüssigszintillationsfläschchen
  • Die Packung mit 1000 Stück stellt eine wirtschaftliche Alternative dar
  • Nicht autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Kappengröße: 22–400
Material (Auskleidung) Metallfolie
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Typ Schraube
Verschlussgröße 22-400
Zur Verwendung mit (Geräte) Flüssigszintillationsfläschchen