Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Verschlusskappen für Flüssigszintillationsfläschchen
Als Ersatzkappen oder für Fläschchen, die ohne Kappen geliefert werden
Marke:  DWK Life Sciences 241317
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10042003
  • 187.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Schraubverschlüsse für Flüssigszintillationsfläschchen
  • Schraubverschlüsse für WHEATON Flüssigszintillationsfläschchen
  • Die Packung mit 1000 Stück stellt eine wirtschaftliche Alternative dar
  • Nicht autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kappengröße: 22–400
Naturfarben
Schraube
Flüssigszintillationsfläschchen
Ohne Einlage
Polyethylen
22-400