Learn More
DWK Life Sciences Ersatzroboterstopfen für BSB-Flaschen
Kompatibel mit 60 und 300 ml BSB-Flaschen
80.60 € - 83.60 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für 60 und 300 ml-BOD-Flaschen |
---|---|
Material | Glas |
Produktcode | Marke | Stopfen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stopfen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12423761
|
DWK Life Sciences
227672 |
Pennyhead |
80.60 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11708879
|
DWK Life Sciences
227670 |
Robotisch |
83.60 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Glas, Verschlussstopfen
- Ohne Dichtungseinlage
Spezifikation
Für 60 und 300 ml-BOD-Flaschen | |
Glas |