Learn More
DWK Life Sciences BOD-Flaschen
Erhältlich mit Roboter- oder Pennyhead-Stopfen aus Glas
Marke: DWK Life Sciences 227494-99
Beschreibung
Erhältlich mit Roboter- oder Pennyhead-Stopfen aus Glas
Flaschen
- Borosilikatglas, 60 oder 300 ml, nummeriert oder nicht nummeriert
- Permanente Markierungen. Auch nummerierte Ausführungen haben einen Barcode
- Durch die speziell gestaltete Flaschenschulter entweicht beim Befüllen sämtliche Luft aus der Flasche
- Die 300 ml-Flaschen werden für den fünftägigen BSB-Test empfohlen, der in den Standardmethoden für die Untersuchung von Wasser und Abwasser, 18. Ausgabe, 5210B, 1992, beschrieben ist
- Die auswechselbaren Stopfen aus Borosilikatglas haben einen konvexen Boden, was das Zurückbleiben von Luftrückständen verhindert
- Die ausgestellte Flaschenöffnung erzeugt eine Wasserdichtung um den Stopfen, die verhindert, dass Luft während der Inkubation eingezogen wird
- Der Schliff des Stopfens ist mit den Sonden der führenden BSB- und DO-Messgeräte kompatibel
- Roboterstopfen aus Glas sind mit den meisten Robotersystemen kompatibel
Zur Inkubation von verdünnten Proben von Klärwässern, Abwässern, verschmutzten Gewässern und industriellen Abfällen, um die bei der Stabilisierung von zersetzbaren organischen Stoffen benötigte Sauerstoffmenge durch aerobe biochemische Reaktionen zu bestimmen.
Bestellinformation
Abmessungen: 300 ml-Flaschen sind 2.75 (Durchmesser) x 6.5 in. hoch (69 x 165 mm), 60 ml-Flaschen sind 1.75 (Durchmesser) x 4.5 in. hoch (43 x 115 mm)
Spezifikation
Ja | |
Verwendet zur Inkubation von verdünnten Proben aus Kanälen, Klärschlämmen, verschmutztem Wasser und Industrieabfällen zur Bestimmung der während der Stabilisierung von zersetzbaren organischen Stoffen durch aerobe biochemische Wirkungen benötigten Sauerstoffmenge | |
Borosilikatglas | |
Robotisch | |
4,5 in. | |
1,69 in. |
60 mL | |
Ja | |
Speziell | |
2,02 oz. | |
11,5 cm | |
4,3 cm |