Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Phenol-Schraubverschlusskappe mit PTFE/Gummi-Dichtungseinlage
Click to view available options
Halsausführung:
13-425
15-415
15-425
18-400
18-415
20-400
28-400
33-400
33-430
Anzahl pro Karton:
100 Kartons
100/Karton
200 Kartons
200/Karton
Beschreibung
- Entwickelt für Produktsicherheit
- TFE/Styrol-Butadien-Gummi-Einlage
- Schraubverschluss
- Phenolisch
- Schwarz
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
Material | Phenolharz |
Anzahl pro Karton | 200 Kartons |
Halsausführung | 15-425 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche |
Verschlussauskleidung | PTFE/14B-Gummi |