Learn More
DWK Life Sciences Braune Packer-Weithalsflaschen mit PTFE-beschichteten Verschlüssen mit PP-Dichtungseinlage
Artikelnummer. 10532193
Click to view available options
Fassungsvermögen:
16 oz., 500 ml
1 oz., 30 ml
2 oz., 60 ml
32 oz., 1000 ml
4 oz., 125 ml
8 oz., 250 ml
Durchmesser (angloamerikanisch):
1,45 in.
1,73 in.
2,12 in.
2,59 in.
3,14 in.
3,89 in.
Verschlussgröße:
28 bis 400 mm
33 bis 400 mm
38 bis 400 mm
45 bis 400 mm
53 bis 400 mm
Höhe (angloamerikanisch):
2,63 Zoll
3,03 Zoll
3,81 Zoll
4,76 in.
5,82 Zoll
7,08 in.
Braunglas zur Aufbewahrung lichtempfindlicher Pulver
Braunglas zur Lagerung lichtempfindlicher Pulver
  • USP-Kalknatronglas Typ III
  • Ermöglicht die einfache Entfernung von Inhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,45 in.
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Weiß
Zertifizierung/Konformität USP-Typ III
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 67 mm
Produkttyp Weithalsflasche mit Verschluss
Höhe (angloamerikanisch) 2,63 Zoll
Verschlussauskleidung PTFE/Polypropylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 37 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja