Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Glass Reagent Bottle with Ground Glass Stopper
271.70 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
Beschreibung
- Enghalsflasche aus braunem Borosilikatglas
- Schützt lichtempfindliche Reagenzien und Lösungen
- Der achteckige Flachstopfen aus geschliffenem Glas bietet eine hervorragende Abdichtung und schützt die obere Lippe der Flasche vor Staub
Spezifikation
Fassungsvermögen | 3,38 oz., 100 ml |
Kapazität (metrisch) | 100 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 3,38 oz. |
Farbe | Bernsteinfarben |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,08 in. |
Material | Glas |
Verschlussfarbe | Bernsteinfarben |
Öffnung | Eng |
Höhe (metrisch) | 115 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 4,52 in. |