Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Braunglas-Tropfflasche
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Klar
Beschreibung
Gibt tropfenweise Färbemittel oder Indikatorlösungen ab
- Komplett mit Glasstopfen
- Eine teilweise Drehung des Glasstopfens versiegelt die Flasche
- Hergestellt aus Kalknatronglas, das den Anforderungen von USP Typ III entspricht
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1,69 oz., 50 ml |
Kapazität (metrisch) | 50 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1,69 oz. |
Farbe | Bernsteinfarben |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,77 in. |
Enthält | Ausgießtülle |
Material | Kalknatronglas |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Dropper Capacity | 50 mL |
Form | Rund |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Braunglas-Tropfflasche >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur