Learn More
DWK Life Sciences Braune Boston-Rundflaschen mit Verschlusskappen mit konischer PE-Dichtungseinlage
Das bernsteinfarbene Kalknatronglas vom Typ III schützt lichtempfindliche Lösungen.
Marke:  DWK Life Sciences W216853
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12369769
  • 44.95 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das bernsteinfarbene Kalknatronglas vom Typ III schützt lichtempfindliche Lösungen.
  • Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
32 oz., 1000 ml
32 oz.
3,7 in.
Schwarz
8,18 Zoll
Phenolharz
94 mm
1000 mL
Bernsteinfarben
Kalknatronglas
208 mm
Polyethylen
33-400 mm, Stücke
Schraubkappe