Learn More
DWK Life Sciences Braune Boston-Rundflaschen mit Verschlusskappen mit konischer PE-Dichtungseinlage
Das bernsteinfarbene Kalknatronglas vom Typ III schützt lichtempfindliche Lösungen.
Marke: DWK Life Sciences W216849
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das bernsteinfarbene Kalknatronglas vom Typ III schützt lichtempfindliche Lösungen.
- Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer.
Spezifikation
2 oz., 60 ml | |
2 oz. | |
1,53 Zoll | |
Schwarz | |
3,7 Zoll | |
Phenolharz | |
39 mm |
60 mL | |
Bernsteinfarben | |
Kalknatronglas | |
94 mm | |
Polyethylen | |
20 bis 400 mm | |
Schraubkappe |