Learn More
DWK Life Sciences Aluminiumverschlüsse: Abreißverschluss
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Naturfarben
Rot
Verschlussgröße:
13 mm
20 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
Aufreißverschlüsse werden komplett entfernt, so dass der Inhalt aus der Flasche fließen kann Wheaton™ Aluminium-Aufreißverschlüsse ohne Einlage sind in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.
- Gute Barriereeigenschaften
- Farbauswahl umfasst naturfarben, rot, blau, grün
- Chemische Beständigkeit gegen Alkohol und Aceton und vieles mehr
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Material | Aluminium |
| Menge | 1000/Karton |
| Typ | Komplette Abreißkappe |
| Verschlussgröße | 20 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering