Learn More
DWK Life Sciences Aluminiumverschlüsse: PTFE-Lined on One Side, Rubber Septa
ohne Angabe
631.00 € - 687.00 €
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Material | Aluminium |
Typ | Mittelscheibe mit Abrisskappe |
Produktcode | Marke | Menge | Typ | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Typ | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11798709
|
DWK Life Sciences
224223-01 |
100/Pckg. | Mittelscheibe mit Abrisskappe | 20 mm |
687.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10062033
|
DWK Life Sciences
224222-01 |
1000/Karton | Mittelscheibe mit Abrisskappe | 13 mm |
631.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Descripción
- Große Auswahl an Farben und Ausführungen
- In naturfarben, rot, blau und grün
- Aufreißverschluss wird komplett entfernt, so dass der Inhalt aus der Flasche fließen kann
Especificaciones
Naturfarben | |
Aluminium | |
Mittelscheibe mit Abrisskappe |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
DWK Life Sciences Aluminiumverschlüsse: PTFE-Lined on One Side, Rubber Septa