Learn More
DWK Life Sciences Aluminiumverschlüsse: Einteilig
Die Abreißverschlüsse lassen sich vollständig entfernen und ermöglichen ein Ausgießen des Inhalts aus der Flasche. Wheaton™ Abreißverschlüsse aus Aluminium mit Mittelscheibe sind in vielen verschiedenen Größen und Farben lieferbar.
Marke:  DWK Life Sciences 224182-01
98.60 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21972" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10022372
  • 116.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gute Barriereeigenschaften
  • In naturfarben, rot, blau und grün
  • Chemisch beständig u. a. gegen Alkohol und Aceton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
1000/Karton
13 mm
Aluminium
Mittelscheibe mit Abrisskappe