Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Allihn Condensers For Soxhlet Extraction Apparatus
Used for continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent
Marke: DWK Life Sciences 334025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Benetzte Teile werden aus WHEATON 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen hergestellt
- Der Kolben mit dem Lösungsmittel wird erhitzt
- Dämpfe steigen im größeren Außenrohr an
- Dämpfe gelangen in den wassergekühlten Kondensator und verflüssigen sich
- Wenn der Flüssigkeitsstand im Extraktor den oberen Teil des gebogenen Rohrs erreicht, wird das mit extrahierbarn Substanzen angereicherte Lösungsmittel durch Siphonierung in den Kolben zurückgeleitet
Compliance
WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Gütegrad A | |
Soxhlet-Extraktionsapparat | |
55/50 | |
Allihn Kondensator |
Zur kontinuierlichen Extraktion von Analyten aus einem Feststoff in ein organisches Lösungsmittel | |
Größeres Außenrohr und gebogenes Rohr | |
Borosilikatglas |