Learn More
DWK Life Sciences™ X6 ALCOHOL BURNER FLASK 100ML
Artikelnummer. 12473761 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 12473761
Marke: DWK Life Sciences™ 237070
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Mattglasartiger Stopfen.
Ideal für Mikroskopanwendungen
  • Entwickelt für die Verwendung mit Isopropyl- oder denaturiertem Ethylalkohol
  • Hergestellt aus Kalknatronglas.
  • Flamme mit geringer Hitze
Bestellinformation
Durchmesser x Höhe: 3 x 3.947 Zoll (75 x 100 mm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Alkoholbrenner
Material Glas
Kapazität (angloamerikanisch) 0.026 gal.
Kapazität (metrisch) 100 mL
Durchmesser (angloamerikanisch) 3 Zoll
Durchmesser (metrisch) 7.62 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isopropylalkohol oder denaturierter Ethylalkohol
Höhe (angloamerikanisch) 3.947 Zoll
Höhe (metrisch) 10.02 cm
Enthält Mattglas-Stopfen