Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC-Fläschchen
Wheaton ABC-Fläschchen haben eine um 40 % breitere Öffnung als Standardfläschchen mit Schraubverschluss sowie ein hervorragendes Gewindedesign, das eine sicherere Abdichtung am Verschluss ermöglicht.
Marke: DWK Life Sciences W225153
375.25 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24355" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 40 % größere Öffnung als Standardfläschchen
- Hergestellt aus transparentem und bernsteinfarbenem Borosilikatglas Typ I
- Einsätze mit begrenztem Volumen
- 9 mm Schraubgewinde
- Zur Verwendung mit Wheaton ABC Schraubverschlüssen
Spezifikation
Bernsteinfarben | |
Borosilikatglas | |
1,25 in. | |
32 mm | |
ABC-Fläschchen mit Beschriftungsfeld | |
Ja |
12 mm | |
1,8 mL | |
Schraubverschluss | |
1000 Karton | |
9 mm |