Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC Fläschchen-Komfortpakete: Klarglas
Artikelnummer. 12464811 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Marking Spot:
Nein
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Schwarz
Septum:
Blaues PTFE, weißes Silikon
Rotes PTFE
Rotes PTFE, weißes Silikon
Rotes PTFE, weißes Silikon, rotes PTFE
Vorgeschlitzt:
Ja
No
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12464811
Marke: DWK Life Sciences W22515002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
40 % größere Öffnung verbessert die Zugänglichkeit der Proben und reduziert gleichzeitig Schäden an der Autosampler-Nadel
  • Aus klarem Borosilikatglas Typ I
  • 12 x 32 mm, Schraubgewinderand mit 9 mm-ABC-Schraubverschluss
  • Mit oder ohne Beschriftungsfeld erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Naturfarben
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,47 in.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Borosilikatglas
Vorgeschlitzt No
Volumen (metrisch) 1,8 mL
Septum Rotes PTFE, weißes Silikon
Höhe (angloamerikanisch) 1,25 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 32 mm
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot Nein