Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC Fläschchen-Komfortpakete: Klarglas
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Marking Spot:
Nein
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Schwarz
Septum:
Blaues PTFE, weißes Silikon
Rotes PTFE
Rotes PTFE, weißes Silikon
Rotes PTFE, weißes Silikon, rotes PTFE
Vorgeschlitzt:
Ja
No
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Aus klarem Borosilikatglas Typ I
- 12 x 32 mm, Schraubgewinderand mit 9 mm-ABC-Schraubverschluss
- Mit oder ohne Beschriftungsfeld erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Grün |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,47 in. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Vorgeschlitzt | No |
| Volumen (metrisch) | 1,8 mL |
| Septum | Rotes PTFE, weißes Silikon |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |