Learn More
DWK Life Sciences Aufbewahrungsgestell aus PP, für 8x12-Probeflaschen 8 mm Durchm., VE=5 Stück
Einfache Reinigung in einem Spülautomaten oder Autoklav möglich
Marke:  DWK Life Sciences 985750
Artikelnummer. 10205312
  • 345.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wheaton™ 96-Position Polypropylene Vial Racks for 8mm Chromatography Vials
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
  • Offener Well-Boden erleichtert die Entleerung
  • Alphanumerisches Register
  • Stapelbar
  • Well-Durchmesser: 9.5 mm
  • L × B × H: 18.5 × 12.5 × 2.2 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fläschchenständer
Autoklavierbar
96
7.28 x 5 x 0.86 Zoll (18.5 x 12.5 x 2.2 cm)
7,28 in.
5 in.
0,86 in.
5 x 10
Polypropylen
8 mm Chromatographie-Fläschchen
18,5 cm
12,5 cm
2,2 cm
0.95 cm