Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 90 mm-Filtrationseinheiten und Zubehör
Aus Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gemäß USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A
128.00 € - 209.00 €
Spezifikation
Verbinder 0,25-Zoll-Schlauch
Zur Verwendung mit (Geräte) 90 mm-Filtrationseinheit
Material Borosilikatglas
Porengröße 40 bis 60 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analysen von Partikeln oder mikrobiologischen Verunreinigungen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
12417131
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
635245
Sicherheitsbeschichtung
209.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12497121
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
635232
Ohne Sicherheitsbeschichtung
128.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aus WHEATON 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gemäß USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Erfordernisse der Klasse A
  • Zur Aufnahme von Flüssigkeit bis 1000 ml für die Analyse von partikulären oder mikrobiologischen Verunreinigungen konzipiert
  • Kolben verfügen über den Schlauchanschluss Nr.2 für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 1/4 Zoll (6 mm)
  • Für allgemeine Filtration empfohlen
  • Mit Glassockel mit Fritte und grober Porosität (40–60 μm), graduiertem Trichter, Klemme aus eloxiertem Aluminium und einem Silikonstopfen Nr. 8
Spezifikation
Spezifikation
0,25-Zoll-Schlauch
Borosilikatglas
Analysen von Partikeln oder mikrobiologischen Verunreinigungen
Filtrierflasche
90 mm-Filtrationseinheit
40 bis 60 μm
1 Karton
1000 mL