Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Omni-Vial Szintillationsfläschchen aus HDPE, 6 ml
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Verschlusstyp:
Hängender Schraubverschluss mit Vierteldrehung
Normaler Schraubverschluss mit Vierteldrehung
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Verwendung mit Wheaton 20 ml-Flüssigszintillationsfläschchen aus Glas und PET mit 22 mm Halsgröße
- Abmessungen (AD x H): 17 x 57 mm (mit montiertem Verschluss)
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,66 in. |
| Farbe | Naturfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 17 mm |
| Material | HDPE |
| Volumen (metrisch) | 6 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,24 in. |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0,2 oz. |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Normaler Schraubverschluss mit Vierteldrehung |
| Höhe (metrisch) | 57 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion