Learn More
DWK Life Sciences 50-Positionen-Rack mit 28.1 mm ID Anzahl der Wells
Die Fläschchenständer sind selbst im befüllten Zustand stapelbar. Einfache Reinigung in einem Spülautomaten oder Autoklav möglich
Marke: DWK Life Sciences 868806
308.21 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21661" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fläschchengestelle können auch mit eingesetzten Fläschchen gestapelt werden. Kann einfach in einer automatischen Waschmaschine gereinigt oder autoklaviert werden
- Autoklavierbar bei 121 °C über 20 Minuten
- Der Boden der Wells lässt sich zum Entleeren öffnen
- Alphanumerischer Index
- Stapelbar
- Well-Durchmesser: 28.1 mm
- L × B × H: 33 × 17 × 3 cm
Spezifikation
Fläschchenständer | |
Autoklavierbar | |
Autosampler-Röhrchen oder Kulturröhrchen | |
50 | |
Ja | |
33 x 17 x 3 cm | |
13 in. | |
6,6 in. | |
61 cm (1,1 in.) | |
28,1 mm |
10 x 5 | |
Weiß | |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
121 °C | |
33 cm | |
17 cm | |
3 cm | |
0.95 cm |